Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodede rør
Beskrivelse
Opbevar og spor prøver sikkert i Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodede rør. Rør har permanente 2D-stregkoder med høj kontrast i bunden, plus 1D lineære stregkoder med menneskelig læsbar tekst på siden. Rør fås i bulkpakker eller i stregkodede låsestativer. Stregkodede låsestativer har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelig læsbar statividentifikation på tre sider af stativet. Bruges i kombination med Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DurSeal afdækningssystemer og Thermo Scientific™ VisionMate ™familie af stregkodelæsere.
Sikker sporing
- En unik 2D-stregkode er laser-ætset på bunden af hvert polypropylen åben toprør for sikkert at identificere og spore prøver.
- Ikke-proprietære 2D-koder kan scannes på mindre end et sekund VisionMate Høj hastighed til hurtig afkodning og prøvesporing.
- Rør har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing
Robust lagerstativdesign
- Matrix 2D stregkodede opbevaringsrør med åben top kommer i 96-format i en proprietær specialdesignet, stabelbar, ANSI fodspor.
- Låsestativer sparer værdifuld plads i din fryser, køleskab, kompositlager eller på bænken.
- Låse-stativets design muliggør manuel flerkanals pipetteadgang til 2D-rør og eliminerer kontamineringsrisiko med lågdesign, der ikke kommer i kontakt med bordpladen.
- Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Strenge kvalitetskontrol
- Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at garantere læsbarhed.
- Hver kode kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Matrix 2D-stregkodede lagerrør.
- Hvert opbevaringsrør er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed.
Opbevaringssporingsløsninger til ethvert laboratorium
- Rør fås med en række tætningsmuligheder, herunder solide og forspaltede Duraseals™ og Sepraseals for at opfylde dine individuelle opbevaringskrav.
- Tilpassede 2D-kodningsmuligheder er tilgængelige for at opfylde dit laboratoriums individuelle database- eller sporingskrav.
- 2D lagerrør er kompatible med Thermo Scientific frysereoler, der giver mulighed for optimal udnyttelse af lagerplads.
Anbefales til
- Individuel prøveudtagning; Øjeblikkelig prøveidentifikation
- Sikker identifikation af arkiverede prøver
- Sikker forsendelse af prøver
- Opbevaring af prøver
- Sporing af prøver
Information om genbrug
Matrixrør, rørstativer og dæksler er lavet af polypropylencopolymer og kan genbruges i lokalsamfund, hvor polypropylen genbruges. Genbrug kun rene, tørre komponenter, der er blevet dekontamineret for eventuelle farlige materialer eller rester. De orange nylonstativlåse skal fjernes fra rørstativbunden og kasseres, før stativbunden genbruges. Tip: orange låse kan relativt let fjernes ved hjælp af en tang.
Matrixrør leveres i høje grafiske papirkartoner. Genbrug venligst papirkartonerne og produktindlæggene.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Oversigt | 2D hvid patch 1D lineær stregkode, stregkodet stativ |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 1400μ L |
| Bund form | V-bund |
| Til brug med (applikation) | RUO |
| Emballage | 10 låsestativer med 96 rør/Cs. |
| Form | Cylindrisk |
| RNase fri | Ja |
| Temperaturområde (metrisk) | +25 °C til -195 °C |
| Vis mere |