Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodede rør
Beschreibung
Opbevar og spor prøver sikkert i Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodede rør. Rør har permanente 2D-stregkoder med høj kontrast i bunden, plus 1D lineære stregkoder med menneskelig læsbar tekst på siden. Rør fås i bulkpakker eller i stregkodede låsestativer. Stregkodede låsestativer har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelig læsbar statividentifikation på tre sider af stativet. Bruges i kombination med Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DurSeal afdækningssystemer og Thermo Scientific™ VisionMate ™familie af stregkodelæsere.
Sikker sporing
- Hvert polypropylen rør med åben top har en unik 2D stregkode laserætset på bunden, plus en hvid lap med 1D lineær stregkode og menneskelig læsbar tekst på siden
- 2D stregkoder er modstandsdygtige over for 100 % DMSO, ideelle til sammensat behandling og opbevaring
- Ikke-proprietære 2D stregkoder og 1D lineære stregkoder kan scannes med Thermo Scientific VisionMate familie af stregkodelæsere
Overlegen lagringsformat
- ANSI-format låsestativer maksimerer lagerplads og er kompatible med flerkanals manuelle pipetter eller automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Stregkodede låsestativer inkluderer 1D- og 2D-stregkoder plus menneskelig læsbar tekst på tre sider for at give samme sporbarhed
- Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Strenge kvalitetskontrol
- Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at garantere læsbarhed
- Hver kode kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Matrix 2D-stregkodede lagerrør
Opbevaringssporingsløsninger til ethvert laboratorium
- Tilpassede 2D-kodningsmuligheder er tilgængelige for at opfylde dit laboratoriums individuelle database- eller sporingskrav
- Rør fås med en række tætningsmuligheder, herunder Thermo Scientific SepraSeals og DuraSeals
- SepraSeals er tilgængelige i en række farvemuligheder til visuel kategorisering af prøver
- Pre-Split SepraSeals giver mulighed for gentagen prøveadgang i automatisering
Anbefalet til:
Lægemiddelopdagelse, sammensætningsopbevaring, sikker prøvetransport, individuel prøveudhentning, øjeblikkelig prøveidentifikation, sikker sporing af arkiverede prøver
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Farveløs |
| Oversigt | 2D-stregkodede åben-top-rør i stregkodede låsestativer |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 1400μ L |
| Bund form | Conical |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 10 låsestativer med 96 rør/Cs. |
| Stregkode | Rørstregkode: Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion; Stregkode: 2D Datamatrix; Lineær EAN-kode 128; Menneskelig læsbar |
| Produktlinje | Matrix |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.