Få mere at vide
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodede rør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17278820
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
750μ L
1400μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
10 låsestativer med 96 rør/Cs.
Bulk
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Emballage
17278820 1400μ L Ikke steril Bulk
17288820 1400μ L Ikke steril 10 låsestativer med 96 rør/Cs.
17298820 1400μ L Steril 10 låsestativer med 96 rør/Cs.
18877980 750μ L Steril 10 låsestativer med 96 rør/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17278820 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3790WP1D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6295.00 DKK
    6185.26 DKK / Pakke med 1000
    Spare 109.74 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Opbevar og spor prøver sikkert i Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodede rør. Rør har permanente 2D-stregkoder med høj kontrast i bunden, plus 1D lineære stregkoder med menneskelig læsbar tekst på siden.
Opbevar og spor prøver sikkert i Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-kodede rør. Rør har permanente 2D-stregkoder med høj kontrast i bunden, plus 1D lineære stregkoder med menneskelig læsbar tekst på siden. Rør fås i bulkpakker eller i stregkodede låsestativer. Stregkodede låsestativer har en lineær stregkode, 2D-stregkode og menneskelig læsbar statividentifikation på tre sider af stativet. Bruges i kombination med Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal og DurSeal afdækningssystemer og Thermo Scientific™ VisionMate ™familie af stregkodelæsere.
Sikker sporing
  • En unik 2D-stregkode er laser-ætset på bunden af hvert polypropylen åben toprør for sikkert at identificere og spore prøver.
  • Ikke-proprietære 2D-koder kan scannes på mindre end et sekund VisionMate Høj hastighed til hurtig afkodning og prøvesporing.
  • Rør har lineær stregkode, menneskeligt læsbart ID og 2D stregkode for ultimativ prøvesporing
Robust lagerstativdesign
  • Matrix 2D stregkodede opbevaringsrør med åben top kommer i 96-format i en proprietær specialdesignet, stabelbar, ANSI fodspor.
  • Låsestativer sparer værdifuld plads i din fryser, køleskab, kompositlager eller på bænken.
  • Låse-stativets design muliggør manuel flerkanals pipetteadgang til 2D-rør og eliminerer kontamineringsrisiko med lågdesign, der ikke kommer i kontakt med bordpladen.
  • Låget til låsestativ kan løftes robotisk for 2D-røradgang med automatiske væskehåndteringssystemer og højkapacitetsapplikationer
Strenge kvalitetskontrol
  • Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at garantere læsbarhed.
  • Hver kode kontrolleres mod en komplet database med alle tidligere tildelte 2D-koder for at sikre nul dubletter på tværs af hele linjen af Matrix 2D-stregkodede lagerrør.
  • Hvert opbevaringsrør er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed.
Opbevaringssporingsløsninger til ethvert laboratorium
  • Rør fås med en række tætningsmuligheder, herunder solide og forspaltede Duraseals™ og Sepraseals for at opfylde dine individuelle opbevaringskrav.
  • Tilpassede 2D-kodningsmuligheder er tilgængelige for at opfylde dit laboratoriums individuelle database- eller sporingskrav.
  • 2D lagerrør er kompatible med Thermo Scientific frysereoler, der giver mulighed for optimal udnyttelse af lagerplads.
Anbefales til
  • Individuel prøveudtagning; Øjeblikkelig prøveidentifikation
  • Sikker identifikation af arkiverede prøver
  • Sikker forsendelse af prøver
  • Opbevaring af prøver
  • Sporing af prøver
Information om genbrug
Matrixrør, rørstativer og dæksler er lavet af polypropylencopolymer og kan genbruges i lokalsamfund, hvor polypropylen genbruges. Genbrug kun rene, tørre komponenter, der er blevet dekontamineret for eventuelle farlige materialer eller rester. De orange nylonstativlåse skal fjernes fra rørstativbunden og kasseres, før stativbunden genbruges. Tip: orange låse kan relativt let fjernes ved hjælp af en tang.
Matrixrør leveres i høje grafiske papirkartoner. Genbrug venligst papirkartonerne og produktindlæggene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Oversigt 2D stregkodede åben-top-rør med hvid patch og lineær stregkode
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 1400μ L
Bund form V-bund
Materiale Polypropylen
Emballage Bulk
Stregkode Rørstregkode: Ikke-proprietær, 12x12 datamatrix med ECC200 indbygget fejlkorrektion og lineær EAN-kode 128
Produktlinje Matrix
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Emballagemængde 1000 bulkrør
Dnase Free Ja
Produkttype Opbevaringsrør (åben top)