Få mere at vide
Åbn tips til pasteurpipetter
Artikelnummer. p-7116197
Længde (metrisk) spids:
150 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15708067
Brand: MBL SPP004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til overførsel af små mængder væske.
  • Anvendes til overførsel af små mængder væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) spids 230 mm
Mængde 1000/Pk.
Tip stil Uvaddet
Volumen (metrisk) 2 mL
Type Åbn Tip