Få mere at vide
Åbn tips til pasteurpipetter
Artikelnummer. 15798057
Skift visning
Længde (metrisk) spids:
150 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) spids Pakningsstørrelse
15798057 150 mm Pakke med 1000
15708067 230 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15798057 Leverandør MBL International Leverandørnr. SPP002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00 DKK
    364.94 DKK / Pakke med 1000
    Spare 79.06 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Anvendes til overførsel af små mængder væske.
  • Anvendes til overførsel af små mængder væske
Tekniske data
Materiale Glas
Længde (metrisk) spids 150 mm
Mængde 1000/Pk.
Tip stil Uvaddet
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 150 mm (spids)
Type Åbn Tip