Få mere at vide
Åbn tips til pasteurpipetter
Artikelnummer. 15708067
Skift visning
Længde (metrisk) spids:
150 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) spids Pakningsstørrelse
15708067 230 mm Pakke med 1000
15798057 150 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15708067 Leverandør MBL International Leverandørnr. SPP004
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Anvendes til overførsel af små mængder væske.
  • Anvendes til overførsel af små mængder væske
Tekniske data
Længde (metrisk) spids 230 mm
Mængde 1000/Pk.
Tip stil Uvaddet
Volumen (metrisk) 2 mL
Type Åbn Tip
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.