Få mere at vide
Köttermann Åbent højopbevaringsskab
Artikelnummer. 17392079
Skift visning
Antal skuffer:
4
Ingen
Antal hylder:
4
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
350 x 600 x 1920 mm
350 x 900 x 1920 mm
500 x 600 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal skuffer Antal hylder Dimensioner (D x B x H)
17392079 Ingen 4 350 x 600 x 1920 mm
17372089 Ingen 4 350 x 900 x 1920 mm
17352079 Ingen 4 350 x 1200 x 1920 mm
17342089 Ingen 4 500 x 600 x 1920 mm
17332089 4 Ingen 500 x 600 x 1920 mm
17302099 Ingen 4 500 x 900 x 1920 mm
17382079 Ingen 4 500 x 1200 x 1920 mm
17372079 4 Ingen 500 x 1200 x 1920 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17392079 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 30100033
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Det åbne design af dette åbne høje opbevaringsskab giver nem adgang til opbevaret udstyr og redskaber.
  • Højt, slankt design udvider opbevaringen med et lille fodaftryk
  • Åben front giver nem adgang til opbevarede genstande
Tekniske data
Farve Hvid
Justerbar Nej
Skabstype Høj opbevaring
Dimensioner (D x B x H) 350 x 600 x 1920 mm
Dørtype Ingen
Slutte Epoxy belagt
Til brug med (applikation) Opbevaring
Antal døre Ingen
Antal skuffer Ingen
Antal hylder 4
garanti Ingen
Vægt (metrisk) 46.4 kg
Med hjul Nej
Materiale Stål