Få mere at vide
Köttermann Åbn mobilskab
Artikelnummer. 17392109
Skift visning
Antal skuffer:
2
3
Ingen
Antal hylder:
1
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal skuffer Antal hylder Dimensioner (D x B x H)
17392109 Ingen Ingen 500 x 450 x 590 mm
17342119 Ingen Ingen 500 x 450 x 740 mm
17362099 Ingen Ingen 500 x 600 x 590 mm
17302109 Ingen 1 500 x 600 x 740 mm
17302129 Ingen Ingen 500 x 900 x 590 mm
17322129 Ingen Ingen 500 x 900 x 740 mm
17302119 2 Ingen 516 x 450 x 590 mm
17352129 3 Ingen 516 x 450 x 590 mm
17392099 3 Ingen 516 x 600 x 590 mm
17342109 Ingen Ingen 500 x 1200 x 590 mm
17362109 Ingen Ingen 500 x 1200 x 740 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17392109 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 31500107
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dette åbne mobilskab tilbyder alsidig opbevaringsplads med et design med åben front.
  • Alsidig opbevaringsplads
  • Mobil med låsbare hjul
  • Åbent design giver nem adgang til opbevarede genstande
  • Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Farve Hvid
Skabstype Mobil
Dimensioner (D x B x H) 500 x 450 x 590 mm
Dørtype Ingen
Slutte Epoxy belagt
Rammemateriale Stål
Antal døre Ingen
Antal skuffer Ingen
Antal hylder Ingen
garanti Ingen
Hjultype Plast med bremser
Med hjul Ja
Materiale Stål