Få mere at vide
Köttermann Åbn mobilskab
Artikelnummer. 17362109
Antal skuffer:
2
3
Ingen
Antal hylder:
1
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Artikelnummer. 17362109
Brand: Köttermann 31500097
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dette åbne mobilskab tilbyder alsidig opbevaringsplads med et design med åben front.
  • Alsidig opbevaringsplads
  • Mobil med låsbare hjul
  • Åbent design giver nem adgang til opbevarede genstande
  • Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Farve Hvid
Skabstype Mobil
Dimensioner (D x B x H) 500 x 1200 x 740 mm
Dørtype Ingen
Slutte Epoxy belagt
Rammemateriale Stål
Antal døre Ingen
Antal skuffer Ingen
Antal hylder Ingen
garanti Ingen
Hjultype Plast med bremser
Med hjul Ja
Materiale Stål