Få mere at vide
Köttermann Åbn mobilskab Artikelnummer.: 17362099
Köttermann Åbn mobilskab
Artikelnummer. 17362099
Ingen, Ingen, 500 x 600 x 590 mm
Antal skuffer:
2
3
Ingen
Antal hylder:
1
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Artikelnummer. 17362099
Brand: Köttermann 31500057
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dette åbne mobilskab tilbyder alsidig opbevaringsplads med et design med åben front.
  • Alsidig opbevaringsplads
  • Mobil med låsbare hjul
  • Åbent design giver nem adgang til opbevarede genstande
  • Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Farve Hvid
Skabstype Mobil
Dimensioner (D x B x H) 500 x 600 x 590 mm
Dørtype Ingen
Slutte Epoxy belagt
Rammemateriale Stål
Antal døre Ingen
Antal skuffer Ingen
Antal hylder Ingen
garanti Ingen
Hjultype Plast med bremser
Med hjul Ja
Materiale Stål
Produkttitel
Köttermann Åbn mobilskab >