Få mere at vide
Köttermann Åbn mobilskab
Antal skuffer:
2
3
Ingen
Antal hylder:
1
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Beskrivelse
- Alsidig opbevaringsplads
- Mobil med låsbare hjul
- Åbent design giver nem adgang til opbevarede genstande
- Mange størrelser og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Skabstype | Mobil |
| Dimensioner (D x B x H) | 516 x 450 x 590 mm |
| Dørtype | Ingen |
| Slutte | Epoxy belagt |
| Rammemateriale | Stål |
| Antal døre | Ingen |
| Antal skuffer | 2 |
| Antal hylder | Ingen |
| garanti | Ingen |
| Vis mere |