Få mere at vide
JULABO™ CORIO™ CD-BT5 Varmecirkulator med åbent bad
Stuetemperatur:
5 til 40 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Model til interne og eksterne applikationer
- Lys, hvid, letlæselig skærm
- Meget stille
- Nem pumpeskift mellem intern og ekstern cirkulation
- USB forbindelse
- Klasse III (FL) i henhold til DIN 12876-3
Ansøgninger:
Ideel til temperaturkontrol af prøver, forberedelse af prøver til serologi og klinisk kemi, analyse, materialetestning og mere. Eksterne temperaturstyringsapplikationer i kombination med måleceller, fotometre, refraktometre, polarimetre og mere.
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 5 til 40 °C |
| Flowhastighed | 15 l/min. |
| Temperaturområde | 20 °C til 100 °C |
| Type | Varmecirkulator med åbent bad |
| Vise | LED |
| Varmekapacitet | 2 kW |
| Maks. Tryk | 0,35 bar |
| Model- | CORIO CD-BT5 |
| Temperaturstabilitet | ±0,03 °C |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 15 x 15 x 15 cm |
| Vis mere |