Få mere at vide
Velp Scientifica™ OCB åbent cirkulerende bad
Artikelnummer. 15319494 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15319494 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15319494 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F40300240
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Velp Scientifica™ OCB Open Circulating Bath designet til de applikationer, hvor der kræves nøjagtige temperaturkrav, herunder prøveforberedelse, temperaturkontrol og termostatisk materialetestning og meget mere.
Valg af kombination
  • Cirkulator kombineres med 5 eller 7 liters badetanke
  • Valg af reagensglasstativer til rådighed
  • 5 liters bad accepterer 2 stativer; 7 liters bad accepterer 3 stativer
Nøjagtig kontrol
  • LCD display
  • Temperaturen kan indstilles fra omgivelsestemperatur til 105° C
  • Timer indstillelig til maksimalt 24t 59min
  • OCB-regulatoren sikrer fremragende temperaturhomogenitet
  • Yderst effektivt vandbad
Anbefalinger
  • Vælg stativer, der passer til dine reagensglas
  • Åbne cirkulerende bade er meget udbredt i laboratorier,
  • Velegnet til enhver applikation og type prøve, der involverer vandbad
Tekniske data
Temperaturområde Omgivelsestemperatur til 105 °C
Vise LCD
Bredde (metrisk) 150 mm
Højde (metrisk) 280 mm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz