Beskrivelse
- Polyurethanskum over stiv kerne
- 100 ppi skum med åbne celler
- Termisk bundet hoved
- Lavt antal partikler, fibre, ioner og ekstraherbare materialer, ingen forurenende klæbemidler
- God kemisk resistens
- God sorberingsevne og fremragende opløsningsmiddelhold
- Vasket og pakket i renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO klasse 4 |
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,18 tommer. |
| Længde (engelsk) | 3 tommer |
| Til brug med (applikation) | Til rengøring af små og afgrænsede områder, god kemikalieresistens, sorberingsevne og fremragende opløsningsmiddelhold |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 4.5 mm |
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 2,8'' |
| Længde (metrisk) håndtag | 71 mm |
| Materiale | Polyurethanskum |
| Vis mere |