Beskrivelse
- Polyurethane foam over rigid core
- 100 ppi open-cell foam
- Thermally bonded head
- Low particles, fibers, ions and extractables, no contaminating adhesives
- Good chemical resistance
- Good sorbency and excellent solvent hold
- Laundered and packaged in cleanroom
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO Class 4 |
| Diameter (engelsk) håndtag | 0.5 in. |
| Længde (engelsk) | 5 in. |
| Til brug med (applikation) | For cleaning small and confined areas, good chemical resistance, sorbency and excellent solvent hold |
| Produkttype | Swab |
| Diameter (metrisk) håndtag | 12.7 mm |
| Længde (metrisk) | 127 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 4.9 in. |
| Længde (metrisk) håndtag | 125 mm |
| Materiale | Polyurethane Foam |
| Vis mere |