Få mere at vide
Fisherbrand™ Åbne vippeapparater
Artikelnummer. 15514070 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
15514070 EU-, UK-, CN-stik CE Hver
1 options
Artikelnummer. 15514070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6135.00 DKK
    5834.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 300.53 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Indeholder
Gummimåtte med fordybninger; 6-rørs sikringsbånd
Ideel til arbejde med cellekulturer og er designet til at blive brugt under en række forskellige forhold
  • Lavprofildesign: Optager mindre plads og passer nemt ind i de fleste stinkskabe og inkubatorer. Plastbund giver øget holdbarhed.
  • Mikroprocessor-styring: Mikroprocessorstyringen giver elektronisk vippevinkeljustering, som giver brugeren mulighed for nemt at justere vippevinklen fra 1 til 15°, mens enheden er i drift. Præcis hastighedskontrol giver jævn vippebevægelse med lave hastigheder ned til 1 rpm.
  • Hukommelse: Displayet viser de seneste brugerindstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
  • Fortsæt driften med den sidst indstillede hastighed og den resterende tid, når strømmen er genoprettet.
  • LED-skærm: Berøringsbetjening med letlæselige LED-skærme for hastighed, hældningsvinkel og tid. Giver gentagelige og nøjagtige resultater hver gang og er let synlig hen over laboratoriebordet. Timeren vil vise forløbet tid eller, i tilfælde hvor den er programmeret til brugerdefineret grænse, vil den slukke for enheden, når tiden når nul. Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er blevet slukket.
  • Applikationer: Farvnings- og affarvningsgeler, hybridiseringsprocedurer, hæmatologi og blotting-teknik
Certificeringer
CE
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 1 til 15°
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedsområde 1 til 50 rpm
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Produkttype Open Air Rocker
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Materiale Aluminiumplatform
Dimensioner (L x B x H) 415 x 293 x 142 mm
Model- Fisherbrand Open Air Rocker
Vise LED
Inkluderer Gummimåtte med fordybninger og 6-rørs sikringsbånd
Timer rækkevidde 1 sek. til 9999 min.
Garanti og servicetilbud 2 år