missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
OPC 4392 Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-[3-(4-[2,3-Dimethylphenyl]piperazinyl)propoxy]-2(1H)-quinolinone Hydrochloride Salt |
| CAS | 1329509-60-5 |
| Molekylær formel | C24H29N3O2 . xHCl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7-[3-(4-[2,3-Dimethylphenyl]piperazinyl)propoxy]-2(1H)-quinolinone Hydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N3O2.ClH/c1-18-5-3-6-23(19(18)2)27-14-12-26(13-15-27)11-4-16-29-21-9-7-20-8-10-24(28)25-22(20)17-21;/h3,5-10,17H,4,11-16H2,1-2H3,(H,25,28);1H |
| SMIL | O=C1NC2=C(C=CC(OCCCN3CCN(C4=CC=CC(C)=C4C)CC3)=C2)C=C1.Cl |
| IUPAC navn | 7-(3-(4-(2,3-dimethylphenyl)piperazin-1-yl)propoxy)quinolin-2(1H)-one hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 428 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?