Få mere at vide
Masterflex™ PharMed™ BPT Uigennemsigtig 2-stoppet pumpeslange
Slangestørrelse:
15
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.4 mm |
| Materiale | PharMed BPT |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | 4 Pakke |
| Slangestørrelse | 24 |
| Flowhastighed | 2,8 til 1700 ml/min. |
| Slange Barb | 1/4 tommer. |
| Højde (metrisk) | 8.8 m |
| Farve | Uigennemsigtig |
| Maksimalt tryk | 40 psi |
| Vis mere |