Få mere at vide
Masterflex™ PharMed™ BPT Uigennemsigtig 2-stoppet pumpeslange
Artikelnummer. 11832623
Slangestørrelse:
15
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11832623
Brand: Masterflex™ 9611415
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dine lysfølsomme prøver
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale PharMed BPT
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 4 Pakke
Slangestørrelse 15
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Uigennemsigtig
Maksimalt tryk 40 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttype 2-stop rør