Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ OP-TEMA Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 11856900
:
Linsebelægning: Anti-ridse
Artikelnummer. 11856900
Brand: Honeywell Safety Products™ 1000020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overkommelig pris øjenbeskyttelse med funktioner til fuld værdi. Honeywell Safety Products™ OP-TEMA sikkerhedsbriller blokerer UV og giver beskyttelse til mekanisk arbejde, herunder slibning, drejning og fræsning.
  • Overkommelig pris beskyttelse for maksimal værdi.
  • Letvægts objektiv med fuld visning.
  • Indbygget formstøbt pandebånd.
  • Blødt, justerbart næsestykke.
  • Justerbar stængelængde og linsevinkel.
  • Slidbestandig polycarbonat linse.
  • Justerbar, adskillelig Flexicord holder.
  • Tilføjet sikkerhed og bekvemmelighed i det aktive arbejdsmiljø.
  • Unikt 9-baseret buet linsedesign.
  • Fremragende optiske egenskaber og komplet beskyttelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC Kategori PPE 2, Kvalitetssikring ISO 9001 / 2000, EF-certifikatnummer EC0723, EF-attestnummer EC0723
Linsebelægning Slagfast, Ridsefast, UV-behandlet
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Administration
Ramme farve Bourgogne
Inkluderer Justerbar, adskillelig Flexicord holder
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Nylon
UV beskyttelse UV400