Få mere at vide
Honeywell™ Op-Tema Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12652633
Skift visning
Rammemateriale:
Nylon
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rammemateriale Pakningsstørrelse
12652633 Nylon Hver
1 options
Artikelnummer. 12652633 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1000016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.32 DKK
    47.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.96 DKK
    48% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Letvægts klassisk stil med fuldsynslinse og UV-beskyttelse.
  • Til generel brug og beskyttelse mod stød (45 m/s)
  • Velegnet til mekanisk arbejde: slibning, drejning, fræsning mv.
  • Polycarbonat linser tilbyder 99,9% UV-beskyttelse op til 380 nm
  • Overkommelig pris beskyttelse for maksimal værdi
  • Letvægts fuldsynsobjektiv
  • Indbygget formstøbt pandebånd
  • Blødt, justerbart næsestykke
  • Justerbar stængelængde og linsevinkel
  • Slidbestandig polycarbonat linse
  • Justerbar, adskillelig Flexicord holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC Kategori PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EF-certifikat: EC0723, EF-attest: EC0723
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Klar
Til brug med (applikation) Generel brug og beskyttelse mod stød (45m/s), mekanisk arbejde som slibning, drejning, fræsning
Ramme farve Sort
Inkluderer Udbryder Flexicord holder
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Nylon
UV beskyttelse UV400