Få mere at vide
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP3 NR D Massebalancemasker Artikelnummer.: 17704799
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP3 NR D Massebalancemasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17704799
Større
Størrelse:
Lille
Større
Artikelnummer. 17704799
Brand: Kolmi™ M53014WHMB
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Op Air Pro Oxygen FFP3-masker er nemme at tage på med høj åndbarhed på grund af råmateriale af høj kvalitet. Fremstillet med Mass Balance-tilgangen af genbrugsmaterialer.
  • Filtrerende halvmaske, effektivitetsklasse FFP3 NR D udviklet til at beskytte mod faste og flydende aerosoler og partikler
  • Type IIR-certificeret, det beskytter miljøet mod dråber, der udsendes af bæreren, og det beskytter mod potentielle kropsvæskestænk
  • Strikkede hovedløkker ultralydssvejset for optimal komfort
  • Passer perfekt til ansigtet for at begrænse indadgående lækage takket være dens form og bløde materialer
  • Hypoallergen og er dermatologisk testet
  • Fremstillet i Frankrig
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Recycled Content
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 149: 2001 + A1: 2009, DM klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Industri
Stil Pung
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP3 NR D Massebalancemasker >