Få mere at vide
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP3 NR D Massebalancemasker
Artikelnummer. 17714799 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17714799 Medium
17724799 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17714799 Leverandør Kolmi™ Leverandørnr. M53014SWHMB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.97 DKK
    244.78 DKK / Pakke med 50
    Spare 33.19 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Op Air Pro Oxygen FFP3-masker er nemme at tage på med høj åndbarhed på grund af råmateriale af høj kvalitet. Fremstillet med Mass Balance-tilgangen af genbrugsmaterialer.
  • Filtrerende halvmaske, effektivitetsklasse FFP3 NR D udviklet til at beskytte mod faste og flydende aerosoler og partikler
  • Type IIR-certificeret, det beskytter miljøet mod dråber, der udsendes af bæreren, og det beskytter mod potentielle kropsvæskestænk
  • Strikkede hovedløkker ultralydssvejset for optimal komfort
  • Passer perfekt til ansigtet for at begrænse indadgående lækage takket være dens form og bløde materialer
  • Hypoallergen og er dermatologisk testet
  • Pakket i individuelle polyposer
  • Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 149: 2001 + A1: 2009, DM klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Farve Hvid
Størrelse Medium
Til brug med (applikation) Industri
Stil Pung