Få mere at vide
Kolmi™ Op Air Pro Oxygen FFP2 NR D Massebalancemasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227803 Shop alle Medicom produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Artikelnummer. 17794789
Brand: Kolmi™ M52214SWHMB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Op Air Pro Oxygen FFP2-masker er nemme at tage på med høj åndbarhed på grund af råmateriale af høj kvalitet. Fremstillet med Mass Balance-tilgangen af genbrugsmaterialer.
  • Filtrerende halvmaske, effektivitetsklasse FFP2 NR D udviklet til at beskytte mod faste og flydende aerosoler og partikler
  • Type IIR-certificeret, det beskytter miljøet mod dråber, der udsendes af bæreren, og det beskytter mod potentielle kropsvæskestænk
  • Strikkede hovedløkker ultralydssvejset for optimal komfort
  • Passer perfekt til ansigtet for at begrænse indadgående lækage takket være dens form og bløde materialer
  • Hypoallergen og er dermatologisk testet
  • Pakket i individuelle polyposer
  • Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 149: 2001 + A1: 2009, DM klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Farve Hvid
Størrelse Lille
Stil Pung
Remfastgørelsestype Pandebånd