Beskrivelse
- Filtrerende halvmaske, effektivitetsklasse FFP2 NR D udviklet til at beskytte mod faste og flydende aerosoler og partikler
- Type IIR-certificeret, det beskytter miljøet mod dråber, der udsendes af bæreren, og det beskytter mod potentielle kropsvæskestænk
- Strikkede hovedløkker ultralydssvejset for optimal komfort
- Passer perfekt til ansigtet for at begrænse indadgående lækage takket være dens form og bløde materialer
- Hypoallergen og er dermatologisk testet
- Pakket i individuelle polyposer
- Fremstillet i Frankrig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 149: 2001 + A1: 2009, DM klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019 |
| Farve | Hvid |
| Størrelse | Lille |
| Stil | Pung |
| Remfastgørelsestype | Pandebånd |