Få mere at vide
Descrizione
- Filtrerende halvmaske, effektivitetsklasse FFP2 NR D udviklet til at beskytte mod faste og flydende aerosoler og partikler
- Type IIR-certificeret, det beskytter miljøet mod dråber, der udsendes af bæreren, og det beskytter mod potentielle kropsvæskestænk
- Strikkede hovedløkker ultralydssvejset for optimal komfort
- Passer perfekt til ansigtet for at begrænse indadgående lækage takket være dens form og bløde materialer
- Hypoallergen og er dermatologisk testet
- Pakket i individuelle polyposer
- Fremstillet i Frankrig
Specifica
Specifica
| Certificeringer/compliance | EN 149: 2001 + A1: 2009, DM klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019 |
| Farve | Hvid |
| Størrelse | Medium |
| Stil | Pung |
| Remfastgørelsestype | Pandebånd |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?