Beskrivelse
- Filtrerende halvmaske, effektivitetsklasse FFP2 NR D udviklet til at beskytte mod faste og flydende aerosoler og partikler.
- Type IIR-certificeret, det beskytter miljøet mod dråber, der udsendes af bæreren, og det beskytter ham mod potentielle kropsvæskersprøjt.
- Strikkede hovedløkker ultralydssvejset for optimal komfort.
- Takket være sin form og brugen af bløde materialer passer OP-air Pro Oxygen perfekt til ansigtet for at begrænse indadgående lækage.
- Denne maske er hypoallergen og er dermatologisk testet.
- OP-air Pro Oxygen er lavet i Frankrig.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 149: 2001 + A1: 2009, DM klasse I, EN 14683: 2019 + AC: 2019 |
| Farve | Hvid |
| Størrelse | Medium |
| Til brug med (applikation) | Industri |
| Stil | Pung |
| Remfastgørelsestype | Pandebånd |