Beskrivelse
- Højfiltreringsmedier (polypropylen)
- Lag (indvendigt til udvendigt): vådlagt cellulose, smelteblæst polypropylen, spunbonded polypropylen
- Bløde, ikke-vævede maskebånd og kanter
- Anatomisk foldning begrænser eksponering for ansigt
- Integreret næsestang og anti-reflekterende tape for at begrænse blændingsfænomener i operationsstuen
- Glasfiberfrit filter
- Produceret i ISO 8 rene rum (partikel- og mikrobiologisk kontrol)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Fastgørelsestype | Slips |
| Materiale | Polypropylen |
| Stil | Plisseret |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Medicinal |
| Emballagemængde | 50 Pk. |