Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Antidug medicinsk maske med skumbånd
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17700189 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
:
Op-Air Antidug medicinsk maske med skumbånd; Certificeringer/overholdelse (Europa): (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; Farve: Blå; Engangs: Ja; Fastgørelsestype: Bindebånd; Stil: Plisseret
Artikelnummer.
17700189 Op-Air Antidug medicinsk maske med skumbånd; Certificeringer/overholdelse (Europa): (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; Farve: Blå; Engangs: Ja; Fastgørelsestype: Bindebånd; Stil: Plisseret
1 options
Artikelnummer. 17700189 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. M21101M30
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den unikke tilføjelse af skumbåndet til denne maske giver ekstra komfort til bæreren ud over dugforebyggelse.
  • Højfiltreringsmedier (polypropylen)
  • Lag (indvendigt til udvendigt): termobundet polypropylen, smelteblæst polypropylen, spunbonded polypropylen
  • Bløde, ikke-vævede bindebånd og kanter
  • Anatomisk foldning begrænser eksponering for ansigt
  • Integreret antidugbånd og næsestykke
  • Glasfiberfrit filter
  • Produceret i ISO 8 rene rum (partikel- og mikrobiologisk kontrol)
Tekniske data
Farve Blå
Fastgørelsestype Slips
Materiale Polypropylen
Stil Plisseret
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Medicinal
Emballagemængde 50 Pk.