Få mere at vide
BTX™ Oocyt Petri-elektrode, platin, 15 mm, 1 mm mellemrum
Inkluderer:
Kun elektrode
Oocytkammer og kabler
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tillad justering af celler, der skal observeres under et mikroskop
- Microslide 450 har to rustfri stålrør monteret på en glasplade og genererer et divergerende felt
- Microslide 453 har to stænger af rustfrit stål, der kan adskilles med 3,2 eller 10 mm mellemrum for at give homogene felter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Embryomanipulation, Nuklear Transfer, Cellefusion, Hybridomaproduktion, Planteprotoplastfusion |
| Til brug med (udstyr) | ECM™ 830, ECM™ 2001, ECM 2001+, Gemini X2 generator |
| Materiale | Medicinsk kvalitet platin |
| Produktlinje | BTX-elektroporation |
| Produkttype | Elektroporation tilbehør |
| Oversigt | Oocyt Petri Elektrode, Platin, 15 mm, 1 mm mellemrum |
| Inkluderer | Kun elektrode |
| Længde (engelsk) Elektrode | 0,59 tommer |
| Længde (metrisk) elektrode | 15 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.