Få mere at vide
Thermo Scientific™ Onstage inkubator til CellInsight CX7 HCA platform
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Den invitrogen Onstage Incubator for CellInsight CX7 High Content Analysis (HCA) Platform er et miljøkammer designet specielt til CellInsight CX7-seriens platforme. Som et valgfrit modul muliggør det præcis kontrol af temperatur, fugtighed og tre gasser til time-lapse-billeddannelse af levende celler under både fysiologiske og ikke-fysiologiske forhold. Miljøindstillinger og billedoptagelsesparametre er alle sømløst integreret i HCS Studio-softwaren, hvilket skaber en kraftfuld, walk-away-platform til kvantitativ billeddannelse af levende celler. Inkubatoren på scenen til CellInsight CX7 HCA Platform kan til enhver tid opgraderes til eksisterende kompatible enheder.
Fordele ved Onstage Incubator til CellInsight CX7 HCA platform:
•Fuldt integreret miljøkammer til live cell time-lapse billeddannelse
• Oprethold præcist fysiologiske eller ikke-fysiologiske forhold
• Enkel planlægning til at definere frekvensen af billeddannelse over et tidsforløb
• Kraftige kinetiske og motilitetsmålinger, der øger information indsamlet fra hver celle over tid
• Felt kan opgraderes
• Kompatibel med screening af faste endepunkter ved hjælp af Thermo Scientific Orbitor RS Pladeflytter
Krav
Inkubatoren på scenen til CellInsight CX7 HCA Platform kræver den seneste version af HCS Studio-softwaren og Store Image and Data Management Software.
Fordele ved Onstage Incubator til CellInsight CX7 HCA platform:
•Fuldt integreret miljøkammer til live cell time-lapse billeddannelse
• Oprethold præcist fysiologiske eller ikke-fysiologiske forhold
• Enkel planlægning til at definere frekvensen af billeddannelse over et tidsforløb
• Kraftige kinetiske og motilitetsmålinger, der øger information indsamlet fra hver celle over tid
• Felt kan opgraderes
• Kompatibel med screening af faste endepunkter ved hjælp af Thermo Scientific Orbitor RS Pladeflytter
Krav
Inkubatoren på scenen til CellInsight CX7 HCA Platform kræver den seneste version af HCS Studio-softwaren og Store Image and Data Management Software.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | CellInsight |
| Mængde | 1 inkubator |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |