Få mere at vide
Thermo Scientific™ Onstage inkubator til CellInsight CX5/NXT HCS platforme
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Invitrogen Onstage inkubator til CellInsight NXT/CX5 High Content Screening (HCS) platforme er et miljøkammer designet specifikt CellInsight NXT og CellInsight CX5-seriens platforme. Som et valgfrit modul muliggør det præcis kontrol af temperatur, fugtighed og tre gasser til time-lapse-billeddannelse af levende celler under både fysiologiske og ikke-fysiologiske forhold. Miljøindstillinger og billedoptagelsesparametre er alle sømløst integreret i HCS Studio-softwaren, hvilket skaber en kraftfuld, walk-away-platform til kvantitativ billeddannelse af levende celler. Inkubatoren på scenen til CellInsight NXT/CX5 HCS-platforme kan til enhver tid opgraderes til eksisterende kompatible enheder.
Fordele ved Onstage Incubator til CellInsight NXT/CX5 HCS platforme:
•Fuldt integreret miljøkammer til live cell time-lapse billeddannelse
• Oprethold præcist fysiologiske eller ikke-fysiologiske forhold
• Enkel planlægning til at definere frekvensen af billeddannelse over et tidsforløb
• Kraftige kinetiske og motilitetsmålinger, der øger information indsamlet fra hver celle over tid
• Felt kan opgraderes
• Kompatibel med screening af faste endepunkter ved hjælp af Thermo Scientific Orbitor RS Pladeflytter
Krav
Inkubatoren på scenen til CellInsight NXT/CX5 HCS-platforme kræver den seneste version af HCS Studio-softwaren og STore Image and Data Management Software.
Fordele ved Onstage Incubator til CellInsight NXT/CX5 HCS platforme:
•Fuldt integreret miljøkammer til live cell time-lapse billeddannelse
• Oprethold præcist fysiologiske eller ikke-fysiologiske forhold
• Enkel planlægning til at definere frekvensen af billeddannelse over et tidsforløb
• Kraftige kinetiske og motilitetsmålinger, der øger information indsamlet fra hver celle over tid
• Felt kan opgraderes
• Kompatibel med screening af faste endepunkter ved hjælp af Thermo Scientific Orbitor RS Pladeflytter
Krav
Inkubatoren på scenen til CellInsight NXT/CX5 HCS-platforme kræver den seneste version af HCS Studio-softwaren og STore Image and Data Management Software.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | CellInsight |
| Mængde | 1 inkubator |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |