Få mere at vide
MedChemExpress ONPG
Artikelnummer. 16461579
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16461579 1 g
1 options
Artikelnummer. 16461579 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15926
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress ONPG is a colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-galactosidase activity.
Tekniske data
CAS 369-07-3
Opløselighed H2O : 8.33 mg/mL (27.65 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Synonym 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 301.25 g/mol
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 98.21%