Få mere at vide
Melford ONPG
Artikelnummer. 30018614
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018614 50 g
30018613 5 g
30018611 1 g
30018612 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018614 Leverandør Melford Leverandørnr. N8100050.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Kolorimetrisk og spektrofotometrisk substrat til påvisning afβ -D-galactosidase.
Kolorimetrisk og spektrofotometrisk substrat til påvisning afβ -D-galactosidase.
Tekniske data
Mængde 50 g