Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ononetin
Beskrivelse
Naturally occurring deoxybenzoin. TRPM3 channel blocker (IC50 = 300 nM). Inhibits pregnenolone sulfate-induced intracellular Ca2+ accumulation in HEKmTRPM3 cells and dorsal root ganglia (DRG) neurons in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ononetin |
| CAS | 487-49-0 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C15H14O4 |
| Formel vægt | 258.27 |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.273 |