Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals ONO-RS-082, 98 %
Artikelnummer. 15458739
Skift visning
Mængde:
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458739 20 mg 20mg
1 options
Artikelnummer. 15458739 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J67444.F+
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 20 mg
Oversigt Råhvid til gul
CAS 99754-06-0
Molekylær formel C21H22ClNO3
Formel vægt 371.86
Synonym 4-chlor-2-(4-n-pentylcinnamoylamino)benzoesyre;
Følsomhed Lysfølsom
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Produkttype ONO-RS-082, 98 %
Form Fast stof
Assay 98%