Få mere at vide
Novus Biologicals™ OneStep TUNEL Apoptosis Kit, Red, 555
Artikelnummer. 18303273 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
20 Assays
Artikelnummer. Mængde
18303273 20 Assays
1 options
Artikelnummer. 18303273 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP31209320ASSAYS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Suitable for in situ apoptosis detection of tissue samples (Paraffin embedding, freezing and ultrathin section) and cells (Cell smears, cell climbing smears).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt OneStep TUNEL
Indhold og opbevaring Store at -20C.
Mængde 20 Assays
Til brug med (applikation) Flow Cytometry, Fluorescence Imaging