Få mere at vide
Invitrogen™ En Shot™ LB Agarplader med eller uden antibiotika
Artikelnummer. 30019347
Skift visning
Tilsætningsstof:
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilsætningsstof unitSize
30019347 Ingen -
30019798 - -
30019581 - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30019347 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A55800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
One Shot LB-agarplader er forhældte plader, der indeholder Luria-Bertani (LB) agarmedium, der er tilgængelige med eller uden antibiotika. LB-agar er et fast bakterievækstmedium, der anvendes i molekylærbiologiske undersøgelser til dyrkning og vedligeholdelse af Escherichia coli-stammer. Sterile glasperler er inkluderet for at hjælpe med plettering.
One Shot LB-agarplader er forhældte plader, der indeholder Luria-Bertani (LB) agarmedium, der er tilgængelige med eller uden antibiotika. LB-agar er et fast bakterievækstmedium, der anvendes i molekylærbiologiske undersøgelser til dyrkning og vedligeholdelse af Escherichia coli-stammer. Autoklaverede glasperler er inkluderet for at hjælpe med plettering.
LB-agar er et populært, næringsrigt medium fremstillet af kaseinpepton, gærekstrakt, natriumchlorid og agar. Kasein pepton eller trypton er et enzymatisk hydrolysat af kasein. Det leverer nitrogen, kulstof og aminosyrer. Gærekstrakt giver sporstoffer, vitaminer (inklusive B-gruppe vitaminer), aminosyrer og peptider. Natriumklorid leverer natriumkationer til membrantransport og opretholder osmotisk balance. Agar er et størkningsmiddel af vækstmediet.
One Shot LB Agar Plate-sammensætning er baseret på Jeffrey H. Miller-formuleringen og indeholder dobbelt så meget natriumchlorid som Lennox-formuleringen. Inkluderingen af autoklaverede glasperler giver mulighed for enkel pladepodning uden behov for yderligere løkker eller spredere.
Da E. coli ikke er i stand til at fordøje agar, men kan absorbere næring fra LB-mediet, kan enkeltkolonier let isoleres og udvælges. På plader med et selektivt antibiotikum kan kun transformerede E. coli med resistens vokse.
One Shot LB Agar Plate formulering
10 g/l kaseinpepton, 5 g/l gærekstrakt, 10 g/l NaCl, 15 g/l agar
Fordele ved One Shot LB Agar plader
  • Læs-til-brug-format bekvemt pakket i to ærmer med 10 plader
  • Lang holdbarhed: 3,5 måneder uden antibiotika og 3 måneder med antibiotika
  • Autoklaverede glasbelægningsperler tilvejebragt for nem cellespredning
One Shot LB Agar plader er et godt valg til brug med vores Gateway, TOPO , og Gibson Assembly kloningssæt og One Shot-kompetente celler for at give hurtigere, reproducerbare resultater for at understøtte dine downstream-applikationer.
Primære applikationer
  • Udvælgelse af transformerede coli- kolonier ved hjælp af antibiotika
  • Udstrygning og isolering af bakterieceller på LB-agarplade
  • Bakteriofag plaque assay ved hjælp af en græsplæne af bakterier
Oplev innovative produkter til din kloningsarbejdsgang
Vi tilbyder et bredt udvalg af brugsklare bakterievækstmedieformuleringer, såsom LB (Lennox), Terrific Broth og SOC-genvindingsmedium. Med vores udvalgsguide kan du udforske vores One Shot kompetente cellestammer og opdage en bred vifte af kloningsløsninger til rutine- og specialapplikationer sammen med vores gensyntesetjenester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •LB Agar plader uden antibiotika, 20 plader
• Autoklaverede glasbelægningsperler Opbevares ved
2 C °til 14 °C.
Tilsætningsstof Ingen
Fyld volumen 21± 2 ml
Til brug med (applikation) Kloning, udstrygning og isolering af bakterieceller, Bacteriophage plaque assay
Diameter (metrisk) 90 mm
Må kun benyttes til forskning.