Få mere at vide
Idex Højtryks-fingertætte fittings i ét stykke: PEEK
Artikelnummer. 13093050
Skift visning
Længde (engelsk):
1,03 tommer.
Trykvurdering:
6000 psi
Artikelnummer. Længde (engelsk) Trykvurdering
13093050 1,03 tommer. 6000 psi
1 options
Artikelnummer. 13093050 Leverandør Idex Leverandørnr. 0201343
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Fingertætte keglebeslag kan modstå op til 9000 psi.
Fingertætte fittings giver bekvemmeligheden ved at lave en slangeforbindelse uden behov for skruenøgler eller specialværktøj, når fittingen spændes på plads
  • Tryk op til 7000psi (483 bar)
  • Temperaturer op til 125 °C
  • Fingerstrømpebukser til 1/16 in. OD og mindre rør
  • Udskiftelige hylstre til todelte versioner
Tekniske data
Type Fingertæt fitting
Længde (engelsk) 1,03 tommer.
Trykvurdering 6000 psi
Materiale PEEK
Farve Neutral
Til brug med (udstyr) 0,0625 tommer. ydre dia. Slanger