Få mere at vide
Memmert™ ONE™ Oil Baths
Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
A range of test tube racks, baskets and other accessories is available, please contact Customer Service.
- Fuzzy supported PID microprocessor controller
- Digital display
- 2 x PT100 sensors
- Calibration facility on controller
- Audio and visual alarm
- Over-temperature protection
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | Fuzzy-supported PID-microprocessor controller |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Certificeringer/compliance | CE, VDE, GS |
| Vise | Digital LED |
| Til brug med (applikation) | For mining, food and beverage, temperature control |
| Materiale | Stainless Steel |
| Model- | ONE 10 |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 200°C |
| Temperaturopløsning | ±0.1°C |
| Længde (metrisk) | 578 mm |
| Vis mere |