Få mere at vide
Memmert™ ONE™ Oil Baths
Artikelnummer. 10652664 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10652664
Brand: Memmert™ ONE29
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ ONE™ Oil Baths offers multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
A range of test tube racks, baskets and other accessories is available, please contact Customer Service.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
Tekniske data
Controller type Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 29 l
Certificeringer/compliance CE, VDE, GS
Vise Digital LED
Til brug med (applikation) For mining, food and beverage, temperature control
Materiale Stainless Steel
Model- ONE 29
Temperatur (metrisk) Maksimum 200°C
Temperaturopløsning ±0.1°C
Længde (metrisk) 818 mm
Længde (metrisk) interiør 590 mm
Bredde (metrisk) 516 mm
Bredde (metrisk) interiør 350 mm
Højde (metrisk) 238 mm
Højde (metrisk) interiør 140 mm
Dybde (metrisk) interiør 590 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 29 kg
Vægt (metrisk) 22 kg
Spænding 230 V
Watt 2.4 w
Frekvens 50/60 Hz