Få mere at vide
Jaytec Glass™ Enmærkede pærepipetter, klasse B
Beskrivelse
- Anvendes til præcis måling/levering af et bestemt volumen af vandig væske >
- Kan bruges med ikke-vandige væsker, men med mindre nøjagtighed, da formen af menisken og det fugtede volumen, der er tilbage i pipetten, vil være anderledes for andre opløsningsmidler
- Kalibreret til at levere (Ex) ved +°20 C referencetemperatur
- Tolerancer svarer til nøjagtighedsklasse B
- Påbrændt holdbart emaljeprint
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | BS EN ISO 648:2008 |
| Klasse | B |
| Materiale | Borosilikatglas, Sodavand Lime glas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | At dispensere et kendt volumen af vandig væske |
| Gradueringer | Én |
| Gradueringstype | Et mærke |
| Vis mere |