Få mere at vide
Hamilton™ En-hub-samlede rørsamlinger
Artikelnummer. 11583124
Nålemåler:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 g
26 G
30 g
Længde (metrisk):
304,8 mm
Skik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11583124
Brand: Hamilton™ 90672
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Leverer en række forskellige tilslutningsløsninger i laboratoriet.
  • Fitting fremstillet af CTFE
  • Rør fremstillet af PTFE
  • Til kvindelige luere
  • En række forskellige målere og længder tilgængelige
Tekniske data
Type badekar
Materiale PTFE
Længde (metrisk) Skik
Nålemåler 20 g