Få mere at vide
Hamilton™ En-hub-samlede rørsamlinger
Nålemåler:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 g
26 G
30 g
Længde (metrisk):
304,8 mm
Skik
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fitting fremstillet af CTFE
- Rør fremstillet af PTFE
- Til kvindelige luere
- En række forskellige målere og længder tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slangesamling |
| Forbindelser | Kvinde Luer |
| Mængde | 1/Pk. |
| Materiale | CTFE (fitting), PTFE (rør) |
| Til brug med (udstyr) | 30 ga. Forbindelser |
| Længde (metrisk) | Skik |
| Nålemåler | 30 g |