Få mere at vide
Hamilton™ En hub samlet
Artikelnummer. 11543114
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
11543114 Hver
1 options
Artikelnummer. 11543114 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 889201
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Et nav samlet med 24 tommer slange 22 gauge
Specifikationsark
  • Monteringsmateriale– CTFE
  • Rørmateriale– PTFE
  • Måler– 22 gauge
  • Længde– 24 tommer
  • Salgsmængde– 1 hver
  • Beslagstype– 1/4 in.-28
  • Antal Hubs– en
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ring 1/4 in.-28 in.
Højde (engelsk) 24 tommer
Mængde Hver