Learn More
Buerkle™ LiquiSampler
Product Code. 10300061 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
500 ml
Materiale:
PTFE, FEP
Polypropylen
Unit Size:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Materiale unitSize
10300061 250 ml PTFE, FEP Hver
10759222 150 ml Polypropylen Hver
10177581 150 ml PTFE, FEP Hver
10115360 250 ml Polypropylen Hver
10637101 500 ml Polypropylen Hver
10155310 500 ml PTFE, FEP Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10300061 Supplier Buerkle™ Supplier No. 53302100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Buerkle™ LiquiSampler til væsker, i henhold til DIN EN ISO 15528. Fremstillet af ultraren og kemisk inert PTFE/FEP eller PP til kontamineringsfri prøvetagning. Prøveudtagning fra åbne og lukkede beholdere, tønder, tanke, siloer, vandløb. Velegnet til alle åbninger på mindst 32 mm i diameter.
  • Praktisk enhåndsbrug med et tryk på en knap
  • Med skrabering til afmærkning af dybde og rengøring
  • Klarhed
  • Fås i PTFE/FEP eller PP transparent
  • Punktprøvetagning, prøvetagning i alle lag og bundprøvetagning mulig
  • Velegnet til alle kommercielt tilgængelige tønder og beholdere med en åbning på mindst 32 mm i diameter
  • Let at rengøre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype QualiSampler Sæt
Materiale PTFE, FEP
Inkluderer Skrabering
Håndtag Type Knap - enhåndsbrug
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Farve Klarhed
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 15528
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Længde (metrisk) skaft 100 cm