Beskrivelse
- Praktisk enhåndsbrug med et tryk på en knap
- Med skrabering til afmærkning af dybde og rengøring
- Klarhed
- Fås i PTFE/FEP eller PP transparent
- Punktprøvetagning, prøvetagning i alle lag og bundprøvetagning mulig
- Velegnet til alle kommercielt tilgængelige tønder og beholdere med en åbning på mindst 32 mm i diameter
- Let at rengøre
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | QualiSampler Sæt |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Inkluderer | Skrabering |
| Håndtag Type | Knap - enhåndsbrug |
| Kapacitet (engelsk) | 8.45 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Farve | Klarhed |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 15528 |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Vis mere |