Få mere at vide
Köttermann Et-dørs højt opbevaringsskab
Artikelnummer. 17352089
Skift visning
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Antal hylder:
3
4
Dimensioner (D x B x H):
366 x 600 x 1920 mm
516 x 600 x 1920 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hængsel Side Antal hylder Dimensioner (D x B x H)
17352089 Højre 4 516 x 600 x 1920 mm
17302089 Venstre 4 366 x 600 x 1920 mm
17322089 Højre 4 366 x 600 x 1920 mm
17312089 Højre 3 366 x 600 x 1920 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17352089 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 30100064
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dette endørs høje opbevaringsskab har en enkelt dør til at beskytte opbevaret udstyr og redskaber.
  • Højt, slankt design udvider opbevaringen med et lille fodaftryk
  • Enkeltdør beskytter opbevarede genstande
Tekniske data
Farve Hvid
Justerbar Nej
Skabstype Høj opbevaring
Dimensioner (D x B x H) 516 x 600 x 1920 mm
Dørtype Hængsel
Slutte Epoxy belagt
Til brug med (applikation) Opbevaring
Hængsel Side Højre
Låsemekanisme Ja
Antal døre 1
Antal skuffer Ingen
Antal hylder 4
garanti Ingen
Vægt (metrisk) 76.0 kg
Med hjul Nej
Materiale Stål