Få mere at vide
Köttermann Et-dørs højt opbevaringsskab
Artikelnummer. 17322089
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Antal hylder:
3
4
Dimensioner (D x B x H):
366 x 600 x 1920 mm
516 x 600 x 1920 mm
Artikelnummer. 17322089
Brand: Köttermann 30100045
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dette endørs høje opbevaringsskab har en enkelt dør til at beskytte opbevaret udstyr og redskaber.
  • Højt, slankt design udvider opbevaringen med et lille fodaftryk
  • Enkeltdør beskytter opbevarede genstande
Tekniske data
Farve Hvid
Justerbar Nej
Skabstype Høj opbevaring
Dimensioner (D x B x H) 366 x 600 x 1920 mm
Dørtype Hængsel
Slutte Epoxy belagt
Til brug med (applikation) Opbevaring
Hængsel Side Højre
Låsemekanisme Ja
Antal døre 1
Antal skuffer Ingen
Antal hylder 4
garanti Ingen
Vægt (metrisk) 61.9 kg
Med hjul Nej
Materiale Stål