Få mere at vide
Köttermann Et-dørs højt opbevaringsskab
Artikelnummer. 17302089
Skift visning
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Antal hylder:
3
4
Dimensioner (D x B x H):
366 x 600 x 1920 mm
516 x 600 x 1920 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hængsel Side Antal hylder Dimensioner (D x B x H)
17302089 Venstre 4 366 x 600 x 1920 mm
17322089 Højre 4 366 x 600 x 1920 mm
17352089 Højre 4 516 x 600 x 1920 mm
17312089 Højre 3 366 x 600 x 1920 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17302089 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 30100039
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dette endørs høje opbevaringsskab har en enkelt dør til at beskytte opbevaret udstyr og redskaber.
  • Højt, slankt design udvider opbevaringen med et lille fodaftryk
  • Enkeltdør beskytter opbevarede genstande
Specifikationer
Farve Hvid
Justerbar Nej
Skabstype Høj opbevaring
Dimensioner (D x B x H) 366 x 600 x 1920 mm
Dørtype Hængsel
Slutte Epoxy belagt
Til brug med (applikation) Opbevaring
Hængsel Side Venstre
Låsemekanisme Ja
Antal døre 1
Antal skuffer Ingen
Antal hylder 4
garanti Ingen
Vægt (metrisk) 61.9 kg
Med hjul Nej
Materiale Stål
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.